Magnésium chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Formule:
MgCl₂ Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa) Point de fusion: 714 °C Densité: 2,32 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011106 Numéro CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Indice Merck: 14,5662 |