Imprimer
Magnésium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
35709.09 35709.30
35709.09EA 179 EUR
35709.09 35709.30
Magnésium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Magnésium chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Formule: MgCl₂
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 714 °C
Densité: 2,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 14,5662