Imprimer
Magnésium chlorure, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12315.A1 12315.A7 12315.C4
12315.A1EA 75.9 EUR
12315.A1 12315.A7 12315.C4
Magnésium chlorure, anhydre 99%
Magnésium chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: MgCl2 Formula Weight: 95.22 Physical Form: Crystalline Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Solubility: Soluble in water with evolution of heat Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Catalyst, flocculating agent, various magnesium cements, ceramics, analytical reagent
Formule: MgCl₂
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 714 °C
Densité: 2,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Indice Merck: 14,5662