Imprimer
Calcium chlorure ≥94%, en grenailles, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purifié
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
22328.262EA 60.6 EUR
22328.262 22328.364
Calcium chlorure ≥94%, en grenailles, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purifié
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 94 %