Calcium chlorure, sèche ≥90%, en grenailles 2-6 mm, purifié
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
CaCl₂ Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa) Point de fusion: 772 °C Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010903 Numéro CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Indice Merck: 14,01659 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 90 % |