Imprimer
Calcium chlorure, anhydre, en granulés 1-2 mm, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.02379.1000 1.02379.5000
1.02379.1000EA 191 EUR
1.02379.1000 1.02379.5000
Calcium chlorure, anhydre, en granulés 1-2 mm, Supelco®
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,01659