Calcium chlorure, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de calcium
MQ100
Formule:
CaCl₂ Poids moléculaire: 110.98 g/mol Point d'ébullition: 1600 Point de fusion: 772 Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010903 Numéro CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Indice Merck: 14,01659 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 740 g/l (20 °C) |
Melting Point | 772 °C |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Boiling Point |
|
Density | 2.15 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |