Imprimer
Calcium chlorure, anhydrous 96 ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
1B1110-1KGEA 380 EUR
1B1110-1KG 1B1110-2.5KG 1B1110-500G
Calcium chlorure, anhydrous 96 ACS
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 772
Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity >96%
Titrable Free Base ≤0.006 meq/g