Imprimer
Calcium chlorure, anhydre ≥96.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
Conditionné sous argon.
89866.18 89866.30
89866.18EA 81.1 EUR
89866.18 89866.30
Calcium chlorure, anhydre ≥96.0% ACS
Calcium chlorure
Purity: 96.0% min CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Typical ionic halide, often used as a dessicant
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: >1600 °C
Point de fusion: 782 °C
Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,1659