Imprimer
Calcium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
Dans une ampoule sous argon
44280.09 44280.18 44280.30
44280.09EA 323 EUR
44280.09 44280.18 44280.30
Calcium chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Calcium chlorure
Purity: 99.99% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.15 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formule: CaCl₂
Point d'ébullition: >1600 °C
Point de fusion: 782 °C
Densité: 2,15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,1659