Calcium chlorure, dry_ultra 99,9 Metals basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de calcium
ampuled under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.15
Appearance: White
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Formule:
CaCl₂ Poids moléculaire: 110.98 g/mol Point d'ébullition: >1600 °C Point de fusion: 782 °C Densité: 2.15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010903 Numéro CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Indice Merck: 14,1659 |