Imprimer
Calcium chlorure, anhydrous 93, porous
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
33327.36 33327.A3
33327.36EA 60.9 EUR
33327.36 33327.A3
Calcium chlorure, anhydrous 93, porous
Calcium chlorure
Purity: 93% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Physical Form: -4 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: >1600 °C
Point de fusion: 782 °C
Densité: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,1659