Calcium chlorure, anhydre 96%, en poudre, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de calcium
Formule:
CaCl₂ Point d'ébullition: >1600 °C (760 mmHg) Point de fusion: 782 °C Densité: 2,174 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010903 Numéro CAS: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Indice Merck: 14,01659 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥93.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Barium (Ba) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |