Baryum chlorure, anhydre ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 10361-37-2
Molecular Formula: BaCl2
Formula Weight: 208.25
Physical Form: Powder, may contain small lumps
Density: 3.9
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 963°
Boiling Point: 1560°
Merck Reference: 14,971
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003445
Formule:
BaCl₂ Point d'ébullition: 1560 °C Point de fusion: 963 °C Densité: 3,9 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003445 Numéro CAS: 10361-37-2 EINECS: 233-788-1 UN: 1564 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,971 |