Imprimer
Tétrachlorure d'aluminium et de sodium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22375.14 22375.22
22375.14EA 298 EUR
22375.14 22375.22
Tétrachlorure d'aluminium et de sodium
Tétrachlorure d'aluminium et de sodium
CAS No.: 7784-16-9 Molecular Formula: AlCl4Na Formula Weight: 191.78 Physical Form: -8 Mesh Powder Density: 2.010 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 185° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8687 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00050361
Formule: AlCl₄Na
Point de fusion: 185 °C
Densité: 2,010
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050361
Numéro CAS: 7784-16-9
EINECS: 232-050-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,8687