Imprimer
Trioxyde de sodium et de vanadium 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium monovanadate, Métavanadate de sodium
269212500 269210010
ACRO269212500EA 191 EUR
ACRO269212500 ACRO269210010
Trioxyde de sodium et de vanadium 96%
Trioxyde de sodium et de vanadium
Formule: NaO₃V
Poids moléculaire: 121.93 g/mol
Point de fusion: 630 °C
Densité: 5.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011125
Numéro CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,08849
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige to light green Powder
Titration with Na2S2O3 ≥95 %