Imprimer
Trioxyde de lithium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Métavanadate de lithium
39358.18 39358.30
39358.18EA 120 EUR
39358.18 39358.30
Trioxyde de lithium et de vanadium ≥99.9% (base métaux)
Trioxyde de lithium et de vanadium
Purity: 99.9% CAS No.: 15060-59-0 Molecular Formula: LiVO3 Formula Weight: 105.88 Physical Form: Powder UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00053997
Formule: LiO₃V
Poids moléculaire: 105.88 g/mol
Point de fusion: 605
Densité: 2.74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053997
Numéro CAS: 15060-59-0
EINECS: 239-124-7
UN: 3285
ADR: 6.1 III