Imprimer
Titanate de dilithium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Trioxyde de dilithium et de titane
13411.18 13411.30
13411.18EA 119 EUR
13411.18 13411.30
Titanate de dilithium
Titanate de dilithium
CAS No.: 12031-82-2 Molecular Formula: Li2TiO3 Formula Weight: 109.78 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 1520-1564° MDL No.: MFCD00016181
Formule: Li₂O₃Ti
Poids moléculaire: 109.76 g/mol
Point de fusion: 1520…1564 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016181
Numéro CAS: 12031-82-2
EINECS: 234-759-6