Imprimer
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trioxyde de disodium et de tellure
A15633.18 A15633.30
A15633.18EA 217 EUR
A15633.18 A15633.30
Sodium tellurite(IV) ≥97%
Sodium tellurite(IV)
Purity: 97% CAS No.: 10102-20-2 Molecular Formula: Na2O3Te Formula Weight: 221.58 Merck Reference: 14,8685 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00036141
Formule: Na₂O₃Te
Point de fusion: 710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036141
Numéro CAS: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,8685