Sodium tellurite(IV) ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trioxyde de disodium et de tellure
Purity: 99.5%
CAS No.: 10102-20-2
Molecular Formula: Na2O3Te
Formula Weight: 221.58
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8685
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00036141
Formule:
Na₂O₃Te Point de fusion: 710 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036141 Numéro CAS: 10102-20-2 EINECS: 233-268-4 UN: 3284 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,8685 |