Imprimer
Tellurure de disodium ≥99.9% (base métaux) -60 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41777.02 41777.04 41777.09
41777.02EA 0 EUR
41777.02 41777.04 41777.09
Tellurure de disodium ≥99.9% (base métaux) -60 mesh
Tellurure de disodium
Formule: Na₂Te
Poids moléculaire: 173.58 g/mol
Point de fusion: 953 °C
Densité: 2.90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 12034-41-2
EINECS: 234-806-0
UN: 3134
ADR: 4.3 II