Imprimer
di-Sodium hexafluorosilicate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
69106.A3 69106.36
69106.A3EA 178 EUR
69106.A3 69106.36
di-Sodium hexafluorosilicate ≥99%
di-Sodium hexafluorosilicate
Purity: 99+% CAS No.: 16893-85-9 Molecular Formula: F6Na2Si Formula Weight: 188.06 Physical Form: Crystalline Density: 2.679 Refractive Index: 1.310 Appearance: White Melting Point: dec. Solubility: Slightly soluble in water. Solubility increases with temperature. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8624 UN No.: 2674 MDL No.: MFCD00003491
Formule: F₆Na₂Si
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,679
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003491
Numéro CAS: 16893-85-9
EINECS: 240-934-8
UN: 2674
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,8624