Imprimer
Sodium sélénite, anhydre ≥99% (base métaux) typ. ≥ 99.75%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12585.22 12585.36
12585.22EA 88 EUR
12585.22 12585.36
Sodium sélénite, anhydre ≥99% (base métaux) typ. ≥ 99.75%
Sodium sélénite
Purity: 99% min CAS No.: 10102-18-8 Molecular Formula: Na2O3Se Formula Weight: 172.94 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 9 Melting Point: 350° Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8673 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00003489
In glass manufacturing
Formule: Na₂SeO₃
Point de fusion: >350 °C
Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003489
Numéro CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 14,8673