Imprimer
Sodium sélénite Se 44-46%, anhydre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 64.7 EUR
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
Sodium sélénite Se 44-46%, anhydre
Sodium sélénite
Formule: Na₂SeO₃
Point de fusion: 350 °C
Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003489
Numéro CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 12,08822
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm