Imprimer
Hydrogénosulfate de sodium, anhydre ∼95,0% (par analyse titrimétrique), Purum, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium bisulfate, Sodium sulfate acide, Sodium hydrogénosulfate
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 74.9 EUR
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Hydrogénosulfate de sodium, anhydre ∼95,0% (par analyse titrimétrique), Purum, Fluka™
Hydrogénosulfate de sodium
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: HNaO₄S
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 315 °C
Densité: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Indice Merck: 12,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %