Imprimer
Colonnes capillaires, BPX50
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
054740 054750 054751 054752 054761 054772 054741 054742
558-0341EA 447 EUR
558-0341 558-0342 558-0251 568-0446 568-0448 568-0451 568-0445 SGEA054742
Colonnes capillaires, BPX50
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes conviennent aux méthodes EPA 604, 608, 8060, 8081, aux triazines/herbicides, au criblage de médicaments, aux stéroïdes et à une variété d'applications pharmaceutiques.
Phényl-polysilphénylène-siloxane à 50%
Température max. : 80 °C à 360/370 °C
Peuvent remplacer : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17