Imprimer
Colonnes capillaires, BPX35
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
054701 054702 054711 0547158 054724 054737 054699
558-0250EA 685 EUR
558-0250 568-0420 568-0426 568-0430 568-0437 568-0442 568-0418
Colonnes capillaires, BPX35
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes conviennent aux analyses environnementales, aux pesticides/herbicides, aux substances illicites, aux produits pharmaceutiques, aux hydrocarbures aromatiques polynucléaires, aux applications GC/MS.
Phényl-polysilphénylène-siloxane à 35%
Température max. : 10 °C à 330/360 °C
Peuvent remplacer : DB-35, DB-35ms, Rtx-35, HP-35, HP-35MS, SPB-35, MDN-35.