Imprimer
Colonnes capillaires, BPX1
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
054800 054801 054802 054803 054777 0548025
568-0456EA 0 EUR
568-0456 568-0457 568-0458 568-0460 568-0452 568-0459
Colonnes capillaires, BPX1
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont spécialement conçues pour l'analyse des hydrocarbures à température élevée. Idéal pour la distillation simulée.
Diméthylpolysiloxane à 100%
Température max. : polyimide épaisseur du film de 0,1 - 0,9 µm 30 °C à 400 °C ; épaisseur du film de 2,65 µm 30 °C à 370 °C aluminium 30 °C à 430 °C
Peuvent remplacer : DB-2887, DB-HT Sim Dis, HP-1, Petrocol 2887, Petrocol EX2887, Rtx-2887