Imprimer
Tubes à centrifuger
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3906001 3933041
MARI3906001EA 114 EUR
MARI3906001 MARI3933041
Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3,3.
  • Heavy walled
  • Ungraduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Short conical or round bottom.