Imprimer
Micro-pipettes, de bout en bout
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2911109 2911110
MARI2911109EA 0 EUR
MARI2911109 MARI2911110
Micro-pipettes, de bout en bout
Pipettes Capillaires pour hématocrites
These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids.
  • Micro-pipettes en verre adaptées pour la distribution de très petites quantités de liquides
  • À usage unique
  • Héparine de sodium (80 UI/ml)
  • 100 pièces dans un flacon distributeur à code couleur, 10 flacons dans une boîte
  • Approuvées pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive 98/79/CE avec marque CE
Certifications: Compliance with DIN ISO 7550. Approved for in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark.
Cdt: 100 pieces in a colour coded dispenser vial, 10 vials in a box.