Imprimer
Acide sulfurique ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
102765GEA 98.4 EUR
102765G 102766H
Acide sulfurique ≥98%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,38 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
REACH: 01-2119458838-20
Indice Merck: 14,08974
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Colour Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 0.00002 %
NO3 (Nitrate) Max. 0.00002 %
Al (Aluminium) Max. 0.00001 %
As (Arsenic) Max. 0.000005 %
Ba (Barium) Max. 0.000005 %
Ca (Calcium) Max. 0.00010 %
Cd (Cadmium) Max. 0.000005 %
Co (Cobalt) Max. 0.000002 %
Cr (Chromium) Max. 0.00001 %
Cu (Copper) Max. 0.000002 %
Fe (Iron) Max. 0.00010 %
K (Potassium) Max. 0.00005 %
Mg (Magnesium) Max. 0.00005 %
Mn (Manganese) Max. 0.000002 %
Mo (Molybdenum) Max. 0.000005 %
NH4 (Ammonium) Max. 0.00020 %
Na (Sodium) Max. 0.0005 %
Ni (Nickel) Max. 0.000005 %
Pb (Lead) Max. 0.000005 %
Se (Selenium) Max. 0.0001 %
Sr (Strontium) Max. 0.000002 %
Zn (Zinc) Max. 0.00005 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 0.0001 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %