Imprimer
Acide sulfurique 95,0 - 100,5% 95.0-100.5% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
85508.290EA 103 EUR
85508.290 85508.320 85508.460
Acide sulfurique 95,0 - 100,5% 95.0-100.5% Ph. Eur.
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 95.0 - 100.5 %
Appearance Clear viscous liquid
Identification A Passes test
Identification (SO4) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) ≤ 50 ppm
NO3 (Nitrate) Passes test
Fe (Iron) ≤ 25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Residual solvents Passes test
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test