Imprimer
Acide sulfurique 96% 96%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
133610010 133610025 133610011 133610026 133610250
ACRO133610010EA 72.8 EUR
ACRO133610010 ACRO133610025 ACRO133610011 ACRO133610026 ACRO133610250
Acide sulfurique 96% 96%, très pur
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.83 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 95 to 98 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Arsenic (As) ≤0.03 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm