Imprimer
Sodium sulfate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de sodium
28111.296EA 63.8 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Sodium sulfate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Poids moléculaire: 142.04 g/mol
Point d'ébullition: 1429
Point de fusion: 888
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Essai 99 % min.
Métaux lourds (en Pb) 20 ppm max.
Fe (fer) 20 ppm max.
Chlorure de sodium 0,25 % max.