Imprimer
Sodium sulfate, anhydre, en granulés, EMSURE® pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06639.0500EA 120 EUR
1.06639.9999 1.06639.0500
Sodium sulfate, anhydre, en granulés, EMSURE® pour l'analyse des traces organiques, Supelco®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Poids moléculaire: 142,04 g/mol
Point de fusion: 888 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance small crystals
Assay (acidimetric) ≥ 99.0 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C) ≤ 0.5 %