Imprimer
Sodium sulfate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
1.06637.1000EA 35.55 EUR
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
Sodium sulfate, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Poids moléculaire: 142.04 g/mol
Point d'ébullition: 1429
Point de fusion: 888
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)