Imprimer
Sodium sulfate, anhydre 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
196640010 196640025 196640250 196640050 196640251
ACRO196640010EA 40.8 EUR
ACRO196640010 ACRO196640025 ACRO196640250 ACRO196640050 ACRO196640251
Sodium sulfate, anhydre 99%, très pur
Sodium sulfate
Formule: Na₂SO₄
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 884 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003504
Numéro CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Indice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Water ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm