Sodium sulfite, anhydre 95.0-100.5% Ph. Eur.
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Na₂SO₃ Point de fusion: > 500 °C Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003503 Numéro CAS: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 REACH: 01-2119537420-49 Indice Merck: 13,08757 |
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) | 95.0 - 100.5 % |
Appearance | White/almost white powder |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Solution S1 | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
S2O3 (Thiosulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Se (Selenium) | Max. 10 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 25 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Residual solvents | Passes test |