Imprimer
Sodium sulfite, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
1.06657.0500EA 72.1 EUR
1.06657.0500 1.06657.1000 1.06657.5000 1.06657.9050
Sodium sulfite, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: > 500 °C
Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Indice Merck: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 500 °C (decomposition)
Molar Mass 126.04 g/mol
Bulk Density 1480 kg/m3
Density 2.63 g/cm3 (20 °C)
pH 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)