Imprimer
Sodium sulfite ≥98.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13454.36 13454.A3 13454.A9
13454.36EA 53.2 EUR
13454.36 13454.A3 13454.A9
Sodium sulfite ≥98.0% ACS
Sodium sulfite
Purity: 98.0% min CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Physical Form: Granular Density: 2.633 Appearance: White Melting Point: 500° dec. Solubility: Soluble in water, glycerol. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Photographic developers, generating SO2, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
Formule: Na₂SO₃
Poids moléculaire: 126.04 g/mol
Point de fusion: >500 °C (déc.)
Densité: 2.633
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Indice Merck: 14,8682