Imprimer

Thiocyanate de sodium, Supelco®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Warning

Synonyme(s): Sodium rhodanide

MQ200

1.06627.2500 1.06627.9025
1.06627.2500EA 184 EUR
1.06627.2500 1.06627.9025
Thiocyanate de sodium, Supelco®
Sodium thiocyanate
Formule: NaSCN
Poids moléculaire: 81.07 g/mol
Point de fusion: 287
Densité: 1.735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Indice Merck: 13,09401

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility 1200 g/l (20 °C)
Melting Point 310 °C
Molar Mass 81.07 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Sodium sulfocyanide
Hill Formula CNNaS
Chemical Formula NaSCN


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR