Imprimer
Thiocyanate de sodium 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11867.0B A11867.0I A11867.30
A11867.0BEA 87.3 EUR
A11867.0B A11867.0I A11867.30
Thiocyanate de sodium 96%
Thiocyanate de sodium
Purity: 96% CAS No.: 540-72-7 Molecular Formula: NaSCN Formula Weight: 81.07 Odour: Odourless pH: 6-8 Melting Point: 287° Beilstein Reference: 3594965 Merck Reference: 14,9327 MDL No.: MFCD00011123
Formule: NaSCN
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1,74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Indice Merck: 14,9327