Imprimer
Thiocyanate de sodium 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
419670050 419675000 419670025 419671000
ACRO419670050EA 33.9 EUR
ACRO419670050 ACRO419675000 ACRO419670025 ACRO419671000
Thiocyanate de sodium 98+% ACS
Thiocyanate de sodium
Formule: NaSCN
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Indice Merck: 13,09401
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sulfur (S) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Impurity ≤0.2 % Carbonate (as Na2CO3)
Insoluble matter ≤0.005 %