Imprimer
Thiocyanate de sodium 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 101 EUR
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
Thiocyanate de sodium 98%, très pur
Thiocyanate de sodium
Formule: NaSCN
Point de fusion: 287 °C
Densité: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011123
Numéro CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Indice Merck: 13,09401
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm