Imprimer
Sodium peroxodisulfate
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium persulfate
MC311266.5000 MC311266.9010
PRLSMC311266.5000EA 187 EUR
PRLSMC311266.5000 PRLSMC311266.9010
Sodium peroxodisulfate
Sodium peroxodisulfate
Formule: Na₂S₂O₈
Poids moléculaire: 238.11 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,08729