Sodium peroxodisulfate
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Na₂S₂O₈ Point de fusion: 100 °C Densité: 2,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003501 Numéro CAS: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Indice Merck: 13,08729 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...