Imprimer
Sodium peroxodisulfate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium persulfate
54100.A1 54100.A7
54100.A1EA 71.1 EUR
54100.A1 54100.A7
Sodium peroxodisulfate ≥98%
Sodium peroxodisulfate
Purity: 98% CAS No.: 7775-27-1 Molecular Formula: Na2S2O8 Formula Weight: 238.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.40 Merck Reference: 14,8656 UN No.: 1505 MDL No.: MFCD00003501
Formule: Na₂S₂O₈
Poids moléculaire: 238.11 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.40
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,8656