Sodium métabisulfite, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
Na₂S₂O₅ Poids moléculaire: 190.11 g/mol Point de fusion: 150 Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167602 Numéro CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 REACH: 01-2119531326-45 Indice Merck: 12,08784 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 150 °C (decomposition) |
Molar Mass | 190.11 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1200 kg/m3 |
Density | 2.36 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.0 - 4.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |