Imprimer
Sodium métabisulfite ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
A17351.0C A17351.0E A17351.36
A17351.0CEA 183 EUR
A17351.0C A17351.0E A17351.36
Sodium métabisulfite ≥97%
Sodium métabisulfite
Purity: 97% CAS No.: 7681-57-4 Molecular Formula: Na2O5S2 Formula Weight: 190.10 Odour: Like rotten eggs pH: 3.5-5.0 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,8638 MDL No.: MFCD00167602
Formule: Na₂S₂O₅
Poids moléculaire: 190.11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.480
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Indice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM