Imprimer
Sodium métabisulfite, anhydre 97%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
171490025 171490100
ACRO171490025EA 81.8 EUR
ACRO171490025 ACRO171490100
Sodium métabisulfite, anhydre 97%, très pur
Sodium métabisulfite
Formule: Na₂S₂O₅
Poids moléculaire: 190.11 g/mol
Point de fusion: 150 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167602
Numéro CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Indice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Thiosulphate (S2O3) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤10 ppm